Learn More
4-Fluormandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435393 25 g 25 Gramm
11415393 1 g 1 Gramm
11425393 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435393 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13391.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 395-33-5 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 395-33-5
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.14
MDL-Nummer MFCD00044402,MFCD20638902
InChI-Schlüssel RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
PubChem CID 98068
IUPAC-Name 2-(4-fluorphenyl)-2-hydroxyEssigsäure
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoromandelic acid
Schmelzpunkt 133°C to 138°C
Menge 25 g
Beilstein 2211001
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 98%