Learn More
4-Fluorzimtsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442708 100 g 100 Gramm
11422708 5 g 5 Gramm
11432708 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16707.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 459-32-5 | C9H7FO2 | 166.151 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-32-5
Summenformel C9H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.151
MDL-Nummer MFCD00004395
InChI-Schlüssel ISMMYAZSUSYVQG-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-fluorocinnamic acid, e-3-4-fluorophenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, p-fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, e-p-fluorocinnamic acid, trans-4-fluorocinnamic acid, p-fluoro cinnamic acid, 3-4-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-4-fluorophenyl-, 2e
PubChem CID 1530234
IUPAC-Name (E)-3-(4-Fluorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorocinnamic acid
Schmelzpunkt 208°C to 210°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 2613441
Formelmasse 166.15
Reinheit (%) ≥98%