Learn More
4'-Fluorbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 450320010
Additional Details : CAS : 116748-66-4 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15279646
  • 37.80 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
17-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
116748-66-4
270.71
4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
4-(4-Fluorophenyl)benzolsulfonylchlorid
C12H8ClFO2S
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
2794749
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Spezifikation
4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
82.0°C to 84.0°C
116748-66-4
C12H8ClFO2S
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
4-(4-Fluorophenyl)benzolsulfonylchlorid
2794749
97%
Glasflasche
1g
96% min. (GC)
4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
270.71
270.71
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Dokumentation