Learn More
4-Fluorbenzylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Fluorobenzylamine is used as a potassium channel blocking agent. It is used in the synthesis of new tris-iron(III) chelates of 3-hydroxy-4-pyridinone ligands. It reacts with the α- and γ-carboxyl groups of folic acid to yield 18F-labeled folate2. It is an important building block for the synthesis of 18F-labeled compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Fluorobenzylamin wird als Kaliumkanalblockierungsmittel verwendet. Es wird bei der Synthese neuer Tri-Eisen(III)-Chelate von 3-Hydroxy-4-pyridinon-Liganden verwendet. Es reagiert mit den α- und γ-Carboxylgruppen von Folsäure und ergibt F18-markiertes Folat2. Es ist ein wichtiger Baustein für die Synthese von 18F-markierten Verbindungen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorobenzylamine |
| Dichte | 1.095 |
| Siedepunkt | 182°C to 183°C |
| Flammpunkt | 66°C (150°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.513 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 636501 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Mehr anzeigen |