Learn More
4-Fluorbenzylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422867
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422867 50 g 50 Gramm
11412867 10 g 10 Gramm
11432867 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15486.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 140-75-0 | C7H8FN | 125.146 g/mol
4-Fluorobenzylamine is used as a potassium channel blocking agent. It is used in the synthesis of new tris-iron(III) chelates of 3-hydroxy-4-pyridinone ligands. It reacts with the α- and γ-carboxyl groups of folic acid to yield 18F-labeled folate2. It is an important building block for the synthesis of 18F-labeled compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorobenzylamin wird als Kaliumkanalblockierungsmittel verwendet. Es wird bei der Synthese neuer Tri-Eisen(III)-Chelate von 3-Hydroxy-4-pyridinon-Liganden verwendet. Es reagiert mit den α- und γ-Carboxylgruppen von Folsäure und ergibt F18-markiertes Folat2. Es ist ein wichtiger Baustein für die Synthese von 18F-markierten Verbindungen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-75-0
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.146
MDL-Nummer MFCD00008120
InChI-Schlüssel IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzylamine, 4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro, p-fluorobenzylamine, benzylamine, p-fluoro, p-fluorobenzyl amine, 4-fluoro-benzylamine, 1-4-fluorophenyl methanamine, 4-fluorobenzyl amine, chembl12392
PubChem CID 67326
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzylamine
Dichte 1.095
Siedepunkt 182°C to 183°C
Flammpunkt 66°C (150°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.513
Menge 50 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 636501
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Fluorobenzylamine