Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorobenzyl mercaptan |
| CAS | 15894-04-9 |
| CAS Min. % | 95.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.1570g/mL |
| Siedepunkt | 72°C to 74°C (15.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 76°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Fluorobenzyl mercaptan
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.