Learn More
4-Fluorobenzylmercaptan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419382
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11419382
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10126.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15894-04-9 | C7H7FS | 142.191 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15894-04-9
Summenformel C7H7FS
Molekulargewicht (g/mol) 142.191
MDL-Nummer MFCD00040724
InChI-Schlüssel RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl mercaptan, 4-fluorophenyl methanethiol, 4-fluorobenzylmercaptan, 4-fluoro benzyl mercaptan, 4-fluorobenzenemethanethiol, p-fluorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methanethiol, 4-fluorobenzylthiol, 4-fluorobenzyl thiol
PubChem CID 85171
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)methanthiol
SMILES C1=CC(=CC=C1CS)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzyl mercaptan
Dichte 1.157
Siedepunkt 72°C to 74°C (15 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.543
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2242520
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 96%