Learn More
4-Fluorobenzylmercaptan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorobenzyl mercaptan |
| Dichte | 1.157 |
| Siedepunkt | 72°C to 74°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | 76°C (168°F) |
| Brechungsindex | 1.543 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2242520 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 142.2 |
| Mehr anzeigen |