Learn More
4-Fluorbenzylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457676
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11457676
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14686.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 352-11-4 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-11-4
Summenformel C7H6ClF
Molekulargewicht (g/mol) 144.573
MDL-Nummer MFCD00000913
InChI-Schlüssel IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluorotoluene, p-fluorobenzyl chloride, 4-fluorobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-fluoro, 1-chloromethyl-4-fluoro-benzene, alpha-chloro-4-fluorotoluene, ccris 5107, chloro-4-fluorotoluene
PubChem CID 9602
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-4-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzyl chloride
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.214
Siedepunkt 185°C
Flammpunkt 69°C (156°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.513
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 742272
Formelmasse 144.58
Reinheit (%) 99%