Learn More
4-Fluorbenzoylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30397280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397280 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58830525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-67-9
Summenformel C9H6FNO
Menge 25 g
Synonym 4-Fluoro-beta-oxo-benzenepropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionitrile, 3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propanenitrile, p-Fluorobenzoylacetonitrile, alpha-Cyano-4-fluoroacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)-3-Oxopropanenitril
Molekulargewicht (g/mol) 163.15
Formelmasse 163.0433