Learn More
4-Fluorobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469783
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11469783
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12946.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 403-43-0 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
It is used in the synthesis of polyphenylene ether and thioether ketones and also in the synthesis fluorinated poly(aryl ether ketone)s containing 1,4-naphthalene moieties. It is also used as a raw material in engineering of plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Synthese von Polyphenylenether und Thioetherketonen sowie in der Synthese fluorierter Poly(Aryletherketon)s verwendet, die 1,4-Naphthalin-Anteile enthalten. Es wird auch als Rohstoff in der Kunststofftechnik verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Basen, Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 403-43-0
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.556
MDL-Nummer MFCD00000684
InChI-Schlüssel CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-fluoro, p-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid chloride, 4-fluorobenzoylchloride, fluorobenzoyl 4-chloride, 4-fluorobenzoic acid chloride, p-fluorobenzoylchloride, p-fluorobenzoyl choride, 4-flurobenzoyl chloride
PubChem CID 67879
IUPAC-Name 4-Fluorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 1.326
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Geruch Acidic
Brechungsindex 1.532
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 386215
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 98%