Learn More
4-Fluorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30391309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391309 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58858025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzophenone
CAS 345-83-5
Summenformel C13H9FO
Menge 25 g
Synonym (4-Fluorophenyl)phenyl-methanone, 4-Fluoro-benzophenone, (4-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, 4-Fluorophenyl Phenyl Ketone, NSC 88321, Phenyl 4-Fluorophenyl Ketone, p-Fluorobenzophenone, p-Fluorophenyl Phenyl Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name (4-Fluorphenyl)-Phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 200.21
Formelmasse 200.0637