Learn More
4-Fluorbenzophenon 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10493765 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10493765 10 g Glasflasche 10 Gramm
10071000 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10493765 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119380100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 345-83-5
Summenformel C13H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 200.21
MDL-Nummer MFCD00000352
InChI-Schlüssel OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
IUPAC-Name (4-fluorophenyl)(phenyl)methanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43°C to 50°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4COC6H5
Menge 10 g
Beilstein 07, I, 226
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Crystalline Powder