Learn More
4-Fluorbenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499123 25 g 25 Gramm
11409133 100 g 100 Gramm
11419133 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11185.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 345-83-5 | C13H9FO | 200.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345-83-5
Summenformel C13H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 200.21
MDL-Nummer MFCD00000352
InChI-Schlüssel OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
IUPAC-Name (4-Fluorphenyl)-Phenylmethanon
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzophenone
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Siedepunkt 130°C to 132°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1869800
Formelmasse 200.21
Reinheit (%) 97%