Learn More
4-Fluorbenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30402844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402844 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402844 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58837525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzonitrile
CAS 1194-02-1
Summenformel C7H4FN
Menge 25 g
Synonym Benzonitrile, 4-fluoro-, Benzonitrile, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 4-Fluorobenzonitrile, 1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorocyanobenzene, NSC 88330, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl cyanide
InChI-Formel InChI=1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
SMILES Fc1ccc(cc1)C#N
IUPAC-Name 4-Fluorbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 121.11
Formelmasse 121.0328