Learn More
4-Fluorbenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10543141 25 g Glasflasche 25 Gramm
10478350 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543141 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160810250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1194-02-1 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1194-02-1
Summenformel C7H4FN
Molekulargewicht (g/mol) 121.11
MDL-Nummer MFCD00001812
InChI-Schlüssel AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
PubChem CID 14517
IUPAC-Name 4-Fluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzonitrile
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 188°C (750.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CN
Menge 25 g
Beilstein 09, I, 138
Formelmasse 121.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.