Learn More
4-Fluorbenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469953 5 g 5 Gramm
11479953 25 g 25 Gramm
11489953 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13028.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1194-02-1 | C7H4FN | 121.114 g/mol
4-Fluorobenzonitrile is used as chemical intermediate, solvent for perfumes and pharmaceuticals, stabilizer for chlorinated solvents, HPLC analysis, catalyst and component of transition-metal complex catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorbenzonitril wird als chemisches Zwischenprodukt, Lösungsmittel für Parfum und Pharmazeutika, Stabilisator für chlorierte Lösungsmittel, HPLC-Analyse, Katalysator und Komponente von Übergangsmetall-Komplexkatalysatoren verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1194-02-1
Summenformel C7H4FN
Molekulargewicht (g/mol) 121.114
MDL-Nummer MFCD00001812
InChI-Schlüssel AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
PubChem CID 14517
IUPAC-Name 4-Fluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Siedepunkt 186°C to 188°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Geruch Almond-like
Menge 5 g
Beilstein 2041517
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 121.11
Reinheit (%) 99%