Learn More
4-Fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438096 500 g 500 Gramm
11418096 25 g 25 Gramm
11428096 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14129.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
4-Fluorobenzoic acid is used as an intermediate for agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorobenzoesäure wird als Zwischenprodukt für Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, heißem Wasser, Methanol und Äther. Sehr schwer löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-22-4
Summenformel C7H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.113
MDL-Nummer MFCD00002530
InChI-Schlüssel BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
IUPAC-Name 4-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Dichte 1.47
Menge 500 g
Beilstein 1906922
Merck Index 14,4171
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,hot water,methanol,and ether. Very slightly soluble in cold water.
Formelmasse 140.11
Reinheit (%) 98%