Learn More
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30397861
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397861 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397861 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5883351KG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 349-88-2
Summenformel C6H4ClFO2S
Menge 1 kg
Synonym 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
SMILES Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 194.61
Formelmasse 193.9605