Learn More
4-Fluorbenzensulfonamid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15402208 250 mg 250 Milligramm
15482198 1 g 1 Gramm
15492198 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55834.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 402-46-0 | C6H6FNO2S | 175.177 g/mol
4-Fluorobenzenesulfonamide, is used to produce bis-(4-fluoro-benzenesulfonyl)-amine with 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride at temperature of 55 - 60. This reaction will need reagent OH-.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorbenzensulfonamid wird zur Herstellung von bis-(4-Fluorbenzensulfonyl)-Amin mit 4-Fluorbenzensulfonylchlorid bei einer Temperatur von 55–60 °C verwendet. Für diese Reaktion ist Reagenz OH- erforderlich.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-46-0
Summenformel C6H6FNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 175.177
MDL-Nummer MFCD00025384
InChI-Schlüssel LFLSATHZMYYIAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzenesulfonamide, 4-fluorobenzenesulphonamide, 4-fluorobenzene-1-sulfonamide, p-fluorobenzenesulphonamide, 4-flourobenzenesulfonamide, 4-fluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-fluoro, benzenesulfonamide, 4-fluoro, pubchem2167, acmc-1acsj
PubChem CID 120231
IUPAC-Name 4-Fluorbenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 124°C to 127°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 175.18
Reinheit (%) ≥98%