Learn More
4-Fluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428586
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428586 1 g 1 Gramm
11438586 5 g 5 Gramm
11448586 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15991.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1765-93-1 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1765-93-1
Summenformel C6H6BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.92
MDL-Nummer MFCD00039136
InChI-Schlüssel LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
PubChem CID 285645
ChEBI CHEBI:48661
IUPAC-Name (4-Fluorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 260°C to 265°C
Menge 1 g
Beilstein 2829653
Formelmasse 139.92
Reinheit (%) 97%