Learn More
4-Fluorbenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337006
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11337006
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06831.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 824-75-9 | C7H6FNO | 139.129 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-75-9
Summenformel C7H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 139.129
MDL-Nummer MFCD00007992
InChI-Schlüssel VNDHYTGVCGVETQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzamide, benzamide, 4-fluoro, benzamide, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid amide, 4-fluoro-benzamide, unii-yb79f3xb1g, yb79f3xb1g, 4fluorobenzamide, 4-fluorobenzoamide, pubchem3407
PubChem CID 71572
IUPAC-Name 4-Fluorbenzamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzamide
Schmelzpunkt 154°C to 157°C
Menge 25 g
Beilstein 1859744
Formelmasse 139.13
Reinheit (%) 98%