Learn More
4-Fluoroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466236 100 g 100 Gramm
11456236 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23048.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 459-60-9 | Molecular Formula: C7H7FO | Molecular Weight: 126.13 g/mol
4-Fluoroanisole is a raw material for medicine and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoroanisol ist ein Rohstoff für die Medizin und ein Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-60-9
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD00000348
InChI-Schlüssel VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
PubChem CID 9987
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoroanisole
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 1.116
Siedepunkt 156°C to 158°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.488
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1281425
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 99%