Learn More
4-Fluoranilin, TRC
Artikelnummer. 30405250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405250 25 g
30407350 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58765025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371-40-4
Summenformel C6 H6 F N
Molekulargewicht (g/mol) 111.12
Synonym Benzenamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, p-fluoro- (8CI), 1-Amino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-benzenamine, 4-Fluoroaniline, 4-Fluorophenylamine, NSC 579, p-Fluoroaniline, p-Fluorophenylamine
IUPAC-Name 4-Fluoranilin
SMILES Nc1ccc(F)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoroaniline
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Formelmasse 111.0484