Learn More
4-Fluoranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457457 500 g 500 Gramm
11437457 25 g 25 Gramm
11447457 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15597.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 371-40-4 | C6H6FN | 111.12 g/mol
It finds its application as an analytical reagent in the enzymic detection of glucose. It is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and plant growth regulators. It is employed as an intermediate for the production of Flumazenil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung als analytisches Reagenz beim enzymatischen Nachweis von Glucose. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika und Wachstumsregulatoren für Pflanzen verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Produktion von Flumazenil eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371-40-4
Summenformel C6H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 111.12
MDL-Nummer MFCD00007829
InChI-Schlüssel KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
PubChem CID 9731
ChEBI CHEBI:28546
IUPAC-Name 4-Fluoranilin
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoroaniline
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.158
Siedepunkt 186°C to 187°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.54
Menge 500 g
UN-Nummer UN2941
Beilstein 742030
Merck Index 14,4169
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) 99%