Learn More
4'-Fluoracetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676492 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10676492 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10686492 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10512544 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676492 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119260250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 403-42-9 | C8H7FO | 138.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 403-42-9
Summenformel C8H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 138.14
MDL-Nummer MFCD00000354
InChI-Schlüssel ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoroacetophenone, 4-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluoroacetophenone, 1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluorophenyl, acetophenone, 4'-fluoro, 4 fluoroacetophenone, unii-tvq090602v, 1-acetyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 9828
IUPAC-Name 1-(4-Fluorophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoroacetophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5090 to 1.512
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.13
Formelmasse 138.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Fluoroacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.