Learn More
4-Fluor-o-phenylendiamin, 97%
Artikelnummer. 11491728
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491728 5 g 5 Gramm
11401738 25 g 25 Gramm
11411738 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13977.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 367-31-7 | C6H7FN2 | 126,134 g/mol
4-Fluor-o-phenylendiamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
4-Fluoro-o-Phenylendiamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-31-7
Summenformel C6H7FN2
Molekulargewicht (g/mol) 126.134
MDL-Nummer MFCD00042228
InChI-Schlüssel KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diamino-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1,2-phenylenediamine, 3,4-diaminofluorobenzene, 4-fluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4-fluoroaniline, 4-fluoro-1,2-diaminobenzene, 3,4-diamino-1-fluorobenzene, 5-fluoro-1,2-diaminobenzene, 4-fluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro
PubChem CID 164584
IUPAC-Name 4-fluorbenzol-1,2-diamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 91°C to 95°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2081075
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke