Learn More
4-Fluoro-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421258
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15421258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55105.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 459-59-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Fluor-N-Methylanilin wird als Modellverbindung verwendet, um die in vivo- und in vitro-Biotransformation von sekundären aromatischen Aminen zu untersuchen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Säurenchlorid, Säurenanhydrid und Chlorformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-59-6
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.146
MDL-Nummer MFCD00017942
InChI-Schlüssel VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68024
IUPAC-Name 4-Fluor-N-methylanilin
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-N-methylaniline
Dichte 1.04
Siedepunkt 79°C (11 mmHg)
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.532
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Synonym benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 97%