Learn More
4-Fluoro-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Fluor-N-Methylanilin wird als Modellverbindung verwendet, um die in vivo- und in vitro-Biotransformation von sekundären aromatischen Aminen zu untersuchen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Säurenchlorid, Säurenanhydrid und Chlorformiaten.
4-Fluor-N-Methylanilin wird als Modellverbindung verwendet, um die in vivo- und in vitro-Biotransformation von sekundären aromatischen Aminen zu untersuchen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Säurenchlorid, Säurenanhydrid und Chlorformiaten.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-N-methylaniline |
| Dichte | 1.04 |
| Siedepunkt | 79°C (11 mmHg) |
| Flammpunkt | 76°C (169°F) |
| Brechungsindex | 1.532 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Synonym | benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl |
| Formelmasse | 125.15 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido