Learn More
4-Fluoro-L-Phenylglycin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458048
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458048 25 g 25 Gramm
15468048 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61495.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Fluoro-L-Phenylglycin ist ein optisch aktives Aminosäurederivat, das als Zwischenprodukt für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in 1 M HCl.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19883-57-9
Summenformel C8H8FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.16
MDL-Nummer MFCD00213799
InChI-Schlüssel JKFYKCYQEWQPTM-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-4-fluorophenylglycine, s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-l-alpha-phenylglycine, l-4-fluorophenylglycine, 4-fluoro-l-phenylglycine, l +-4-fluorophenylglycine, 2s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, s-+-4-fluorophenyl glycine, p-fluorophenyl glycine, 4-fluorophenylglycine
PubChem CID 853015
SMILES [NH3+][C@H](C([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-L-phenylglycine
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Beilstein 5850631
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1M HCl.
IUPAC-Name (2S)-2-Azaniumyl-2-(4-Fluorophenyl)acetat
Menge 25 g
Formelmasse 169.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest