Learn More
4-Fluor-L-Phenylalanin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329955
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11329955
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19934.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1132-68-9 | C9H10FNO2 | 183.182 g/mol
4-Fluoro-L-phenylalanine is a substrate for tyrosine hydroxylase (TH) that has been used to study the regulation of that enzyme.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoro-L-Phenylalanin ist ein Substrat für Tyrosinhydroxylase (TH), das zur Untersuchung der Regulation dieses Enzyms verwendet wurde.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und 0.5 M HCl (50 mg/ml).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-68-9
Summenformel C9H10FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 183.182
MDL-Nummer MFCD00063064
InChI-Schlüssel XWHHYOYVRVGJJY-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-fluoro-l-phenylalanine, p-fluoro-l-phenylalanine, s-4-fluorophenylalanine, l-4-fluorophenylalanine, h-phe 4-f-oh, s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, unii-e2k2vdk6kk, l-phenylalanine, 4-fluoro, s---p-fluorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 716312
ChEBI CHEBI:44909
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-fluorphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-L-phenylalanine
Schmelzpunkt ∽240°C (decomposition)
Beilstein 2416148
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and 0.5M HCl (50mg/ml).
Menge 5 g
Formelmasse 183.18
Optische Drehung −25° (c=1 in Water)
Reinheit (%) ≥98%