Learn More
4-Fluoro-DL-Phenylalanin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11311967 1 g 1 Gramm
11321967 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07585.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51-65-0 | C9H10FNO2 | 183.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-65-0
Summenformel C9H10FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 183.18
MDL-Nummer MFCD00002600,MFCD00063064
InChI-Schlüssel XWHHYOYVRVGJJY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-fluoro-dl-phenylalanine, 4-fluorophenylalanine, p-fluorophenylalanine, 2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, dl-p-fluorophenylalanine, p-fluoro-dl-phenylalanine, alnasid, dl-4-fluorophenylalanine, dl-4-f-phe-oh, h-dl-phe 4-f-oh
PubChem CID 4654
ChEBI CHEBI:84060
IUPAC-Name 2-amino-3-(4 -fluorphenyl)propansäure
SMILES NC(CC1=CC=C(F)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-DL-phenylalanine
Schmelzpunkt ∽254°C (decomposition)
Beilstein 29338793
Menge 1 g
Formelmasse 183.18
Reinheit (%) ≥98%