Learn More
4-Fluor-alpha-Toluensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404207
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15404207 250 mg 250 Milligramm
15494197 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31605.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 103360-04-9 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103360-04-9
Summenformel C7H6ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.631
MDL-Nummer MFCD01631930
InChI-Schlüssel UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
PubChem CID 2759108
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)methansulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 208.64
Reinheit (%) 97%