Learn More
4-Fluoro-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol, TRC
Artikelnummer. 30134554
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134554 25 mg 25 Milligramm
30136296 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134554 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59470025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29270-56-2
Summenformel C6 H2 F N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 183.1
IUPAC-Name 4-Fluor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Formelmasse 183.008