Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluor-4'-Methoxybenzophenon, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61679.03
Additional Details : CAS : 345-89-1 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438248
  • 46.69 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 04-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
345-89-1
230.238
VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N
67664
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F
C14H11FO2
MFCD00055469
4-fluoro-4'-methoxybenzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorophenyl-4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorphenyl 4-methoxyphenyl methanon, pubchem3309, acmc-209i8i, 4-methoxy-4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-4-methoxybenzophenone, 4-fluoro-4'-methoxy-benzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl ketone
(4-fluorphenyl)-(4-methoxyphenyl)methanon
Spezifikation
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
1g
C14H11FO2
4-fluoro-4'-methoxybenzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorophenyl-4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorphenyl 4-methoxyphenyl methanon, pubchem3309, acmc-209i8i, 4-methoxy-4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-4-methoxybenzophenone, 4-fluoro-4'-methoxy-benzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl ketone
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F
230.238
230.23
98%
Weiß
345-89-1
MFCD00055469
VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N
(4-fluorphenyl)-(4-methoxyphenyl)methanon
67664
Kristallpulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation