Learn More
4-Fluoro-3-(Pentafluorothio)zimtsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid |
| Schmelzpunkt | 141°C to 144°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 234.15 |
| Reinheit (%) | ≥97% |