Learn More
4-Fluor-3-(trifluormethyl)-benzylamin, 94 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine |
| Siedepunkt | 101°C (3 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.4535 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Beilstein | 3083164 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 193.15 |
| Reinheit (%) | 94% |