Learn More
4-Fluor-3-(trifluormethyl)-benzylamin, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11318325
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318325 1 g -
11328325 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318325 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10244.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67515-74-6
Summenformel C8H8F4N
Molekulargewicht (g/mol) 194.15
MDL-Nummer MFCD00070814
InChI-Schlüssel HZDVQEUISWBXPV-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzylamine, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzyl amine, 4-fluoro-3-trifluoromethylbenzylamine, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzylamine, benzenemethanamine, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl methylamine, 1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, rarechem al bw 0670
PubChem CID 522270
IUPAC-Name [4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanaminium
SMILES [NH3+]CC1=CC=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Siedepunkt 101°C (3 mmHg)
Brechungsindex 1.4535
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 3083164
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 193.15
Reinheit (%) 94%