Learn More
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499736 1 g 1 Gramm
11409746 5 g 5 Gramm
11344729 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20256.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67515-59-7
Summenformel C8H3F4N
Molekulargewicht (g/mol) 189.113
MDL-Nummer MFCD00061284
InChI-Schlüssel CQZQCORFYSSCFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 5-cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzonitrile, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-m-tolunitrile, 3-trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem2743
PubChem CID 144255
IUPAC-Name 4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Siedepunkt 193°C to 195°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1960344
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 189.11
Reinheit (%) ≥98%