Learn More
4'-Fluor-3'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11497817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497817 5 g -
11487817 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16501.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208173-24-4
Summenformel C9H6F4O
Molekulargewicht (g/mol) 206.14
MDL-Nummer MFCD00061252
InChI-Schlüssel SYFHRXQPXHETEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl acetophenone, 4'-fluoro-3'-trifluoromethylacetophenone, 1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 5-acetyl-2-fluorobenzotrifluoride, ethanone, 1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, pubchem4321
PubChem CID 605678
IUPAC-Name 1-[4 -Fluor-3-(Trifluormethyl)phenyl]Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Brechungsindex 1.454
Menge 5 g
Formelmasse 206.14
Reinheit (%) 97%