Learn More
4-Fluor-3-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7031659
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
113421-98-0
C7H5F4NO
195.12
MFCD09832246
JSMGZPOPIVVIRZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy-aniline, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy phenylamine, 4-fluoro-3-trifluoro methoxy aniline
21614378
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)anilin
NC1=CC(OC(F)(F)F)=C(F)C=C1
113421-98-0
C7H5F4NO
195.12
MFCD09832246
JSMGZPOPIVVIRZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy-aniline, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy phenylamine, 4-fluoro-3-trifluoro methoxy aniline
21614378
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)anilin
NC1=CC(OC(F)(F)F)=C(F)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Fluoro-3-(Trifluoromethyl)anilin wird bei der Synthese von trifluormethyliertem Poly(Phenylenoxid) verwendet. Wird bei der Herstellung von 2-[3-(4-Fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl)-ureido]-2-methyl-propionsäuremethylester durch Reaktion mit 2-Isocyanato-2-methyl-propionsäuremethylester verwendet. Wird auch als chemisches Zwischenprodukt bei der Synthese von Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Brechungsindex 1.4502
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 195.12
Reinheit (%) 97%