Learn More
4-Fluor-3-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Fluoro-3-(Trifluoromethyl)anilin wird bei der Synthese von trifluormethyliertem Poly(Phenylenoxid) verwendet. Wird bei der Herstellung von 2-[3-(4-Fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl)-ureido]-2-methyl-propionsäuremethylester durch Reaktion mit 2-Isocyanato-2-methyl-propionsäuremethylester verwendet. Wird auch als chemisches Zwischenprodukt bei der Synthese von Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
4-Fluoro-3-(Trifluoromethyl)anilin wird bei der Synthese von trifluormethyliertem Poly(Phenylenoxid) verwendet. Wird bei der Herstellung von 2-[3-(4-Fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl)-ureido]-2-methyl-propionsäuremethylester durch Reaktion mit 2-Isocyanato-2-methyl-propionsäuremethylester verwendet. Wird auch als chemisches Zwischenprodukt bei der Synthese von Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline |
Brechungsindex | 1.4502 |
Menge | 250 mg |
UN-Nummer | UN2810 |
Formelmasse | 195.12 |
Reinheit (%) | 97% |