Learn More
4-Fluor-3-Phenoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447708 25 g 25 Gramm
15437708 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61202.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68359-57-9
Summenformel C13H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.21
MDL-Nummer MFCD01318148
InChI-Schlüssel JDICMOLUAHZVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-phenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-phenoxy, m-phenoxy-p-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-5-formyldiphenyl ether, 4-fluoro-3-phenoxy benzaldehyde, pubchem14130, 3-phenoxy-4fluorobenzaldehyde, ksc497q9b, 3-phenoxy-4-fluorobenzaldehyde, 3-phenoxy-4-fluoro-benzaldehyde
PubChem CID 110068
IUPAC-Name 4-Fluor-3-phenoxybenzaldehyd
SMILES FC1=CC=C(C=O)C=C1OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde
Farbe Farblos
Dichte 1.209 g/mL
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 216.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig