Learn More
4-Fluor-3-Nitrobenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444217 25 g 25 Gramm
11454217 100 g 100 Gramm
11464217 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19676.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 367-86-2 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride is used in the pre-column derivatization technique for HPLC with UV/VIS spectrophotometric detection of polyamines. It may be used as derivatization reagent for the HPLC determination of polyamines. It was also used in the synthesis of 2-nitro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids.
  • [3-(2-nitro-4-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyborane, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids3
  • 1-(3-chlorophenyl)-5-trifluoromethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluorid wird in der Vorsäulen-Derivatisierung für HPLC mit UV/VIS-spektrophotometrischer Detektion von Polyaminen verwendet. Es kann als Derivatisierungsreagenz für die HPLC-Bestimmung von Polyaminen verwendet werden. Es wurde auch bei der Synthese von 2-Nitro-4-Trifluormethylphenylhydrazin, als Derivatisierungsreagenz für 1,2-Diol-Verbindungen und als Oxo-Steroid verwendet. • [3-(2-Nitro-4-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyboran, Derivatisierungsreagenz für 1,2-Diol Verbindungen und Oxo-Steroide3 • 1-(3-Chlorphenyl)-5-trifluoromethyl-3-hydrobenzimidazol-2-on
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-86-2
Summenformel C7H3F4NO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.1
MDL-Nummer MFCD00007059
InChI-Schlüssel HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 3-nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 3-nitro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67778
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluormethyl)-Benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Dichte 1.494
Siedepunkt 91°C to 92°C (15 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.462
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1880508
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 209.1
Reinheit (%) 97%