Learn More
4-Fluor-3-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30395057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395057 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395057 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5937805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid
CAS 453-71-4
Summenformel C7H4FNO4
Menge 5 g
Synonym NSC 10311
InChI-Formel InChI=1S/C7H4FNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
Formelmasse 185.0124