Learn More
4-Fluor-3-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479722 100 g 100 Gramm
11459722 5 g 5 Gramm
11469722 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479722 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10800.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 453-71-4
Summenformel C7H4FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
MDL-Nummer MFCD00007058
InChI-Schlüssel BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
IUPAC-Name 4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 121°C to 126°C
Siedepunkt 92°C (15 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 2107562
Formelmasse 185.11
Reinheit (%) 98%