Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulfonyl chloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulfonyl chloride |
| CAS | 6668-56-0 |
| Summenformel | C6H3ClFNO4S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Fluoro-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3ClFNO4S/c7-14(12,13)4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)S(=O)(=O)Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.61 |