Learn More
4-Fluor-3-Nitrobenzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480798 250 mg 250 Milligramm
15470798 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54516.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 406233-31-6 | C6H5FN2O4S | 220.174 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 406233-31-6
Summenformel C6H5FN2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 220.174
MDL-Nummer MFCD08703185
InChI-Schlüssel FAYVDRRKPVJSPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16782487
IUPAC-Name 4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide
Menge 250 mg
Synonym 4-fluoro-3-nitro-benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene sulfonamide, 4-f luoro-3-nitrobenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-fluoro-3-nitro, 4-fluoranyl-3-nitro-benzenesulfonamide
Formelmasse 220.18
Reinheit (%) 97%