Learn More
4-Fluor-3-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30402387
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30402387 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402387 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6219505G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitroaniline
CAS 364-76-1
Summenformel C6H5FN2O2
Menge 5 g
Synonym 4-Fluoro-3-nitrobenzenamine, 3-Nitro-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-3-nitrophenylamine, NSC 10293
InChI-Formel InChI=1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
SMILES Nc1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 156.11