Learn More
4-Fluor-3-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10753551 100 g Glasflasche 100 Gramm
10721345 5 g Glasflasche -
10645992 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168401000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 364-76-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 364-76-1
Summenformel C6H5FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.12
MDL-Nummer MFCD00007833
InChI-Schlüssel LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-3-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-3-nitro, aniline, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-aniline, 5-amino-2-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-3-nitro-phenylamine, 3-nitro-4-fluoroanailine, 3-nitro-4-fluoro aniline, 4-fluoro-3-nitro aniline
PubChem CID 67768
ChEBI CHEBI:48642
IUPAC-Name 4-Fluor-3-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitroaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Farbe Ocker
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(NO2)NH2
Menge 100 g
Beilstein 12, 729
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-3-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.